Få mere at vide
Ammonium hexafluorogermanate, 99.99% min (metals basis)
Artikelnummer. 11344868
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344868 25 g 25g
11334868 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11344868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043179.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16962-47-3 | H8F6GeN2
Ammoniumhexafluorgermanat bruges til at substituere Al med Ge i Y-type zeolitter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16962-47-3
Molekylær formel H8F6GeN2
MDL nummer MFCD00010880
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hexafluorogermanate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel (NH4)2GeF6
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 222.71
Procent renhed ≥99.99%
Tæthed 2.564 g/mL