Få mere at vide
Ammoniumhexafluoraluminat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488977
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488977 50 g 50g
11478977 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11488977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20582.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7784-19-2 | AlF6H12N3 | 195.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-19-2
Molekylær formel AlF6H12N3
Molekylvægt (g/mol) 195.09
MDL nummer MFCD00042144
InChI nøgle OYHBNKHFKHBTRQ-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonium hexafluoroaluminate, ammonium cryolite, ammonium fluoaluminate, ammonium aluminum fluoride, triammonium hexafluoroaluminate, triammonium aluminum hexafluoride, triammoniumhexafluoroaluminate 3-, hexafluoroaluminate 3-triammonium, aluminum ammonium fluoride al nh4 3f6, ammonium hexafluoroaluminate nh4 3alf6
PubChem CID 24565
IUPAC navn triazanium;hexafluoroaluminium(3-)
SMIL [NH4+].[NH4+].[NH4+].F[Al-3](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hexafluoroaluminate
Mængde 50 g
FN nummer UN3288
Merck Index 14,524
Formel vægt 195.09
Procent renhed 98%