Få mere at vide
Ammonium hexachlorostannate(IV), Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368668
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368668 10 g 10g
11388668 50 g 50g
11378668 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040750.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16960-53-5
Molekylær formel Cl6H8N2Sn
Molekylvægt (g/mol) 367.488
MDL nummer MFCD00036340
InChI nøgle UDMAVAHFQCVSSE-UHFFFAOYSA-J
Synonym ammonium tin chloride, stannic ammonium chloride, ammonium hexachlorostannate, diammonium hexachlorostannate, ammonium hexachlorostannate 2-, diammonium hexachlorostannate 2-, ammonium tin 4+ chloride 2:1:6, diazanium tin 4+ hexachloride, stannate 2-, hexachloro-, diammonium, oc-6-11, stannate 2-, hexachloro-, ammonium 1:2 , oc-6-11
PubChem CID 167595
IUPAC navn diazanium;tin(4+);hexachlorid
SMIL [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hexachlorostannate(IV)
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel (NH4)2SnCl6
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 367.48
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Tæthed 2.4 g/mL