Få mere at vide
Ammonium hexachlorostannate(IV), 98%
Artikelnummer. 11402138
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402138 50 g 50g
11412138 250 g 250g
11492128 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15152.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16960-53-5 | Cl6H8N2Sn | 367.488 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16960-53-5
Molekylær formel Cl6H8N2Sn
Molekylvægt (g/mol) 367.488
MDL nummer MFCD00036340
InChI nøgle UDMAVAHFQCVSSE-UHFFFAOYSA-J
Synonym ammonium tin chloride, stannic ammonium chloride, ammonium hexachlorostannate, diammonium hexachlorostannate, ammonium hexachlorostannate 2-, diammonium hexachlorostannate 2-, ammonium tin 4+ chloride 2:1:6, diazanium tin 4+ hexachloride, stannate 2-, hexachloro-, diammonium, oc-6-11, stannate 2-, hexachloro-, ammonium 1:2 , oc-6-11
PubChem CID 167595
IUPAC navn diazanium;tin(4+);hexachlorid
SMIL [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hexachlorostannate(IV)
Smeltepunkt (decomposition)
Mængde 50 g
Formel vægt 367.48
Procent renhed 98%
Tæthed 2.4