Få mere at vide
Ammoniumhexachloruthenat(IV), Ru 28,4% min
Artikelnummer. 11301958
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301958 5 g 5g
11311958 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11301958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011874.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 18746-63-9 | Cl6H8N2Ru | 349,85 g/mol
Ammoniumhexachloruthenat(IV) bruges i laboratoriekemikalier og fremstilling af andre stoffer. Ammoniumhexachloruthenat (ACR ) er et salt udfældet under en substitutionsreaktion mellem ammonium og ruthenat opløst i et stærkt saltsyremedium. Denne udfældningsreaktion bruges inden for platinindustrien som et middel til at genvinde og rense ruthenium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18746-63-9
Molekylær formel Cl6H8N2Ru
Molekylvægt (g/mol) 349.85
MDL nummer MFCD00015962
InChI nøgle DHTSBQSPUBOKKI-UHFFFAOYSA-J
Synonym ammonium hexachlororuthenate iv, diammonium hexachlororuthenate, ammonium chlororuthenate, ammonium hexachlororuthenate, epitope id:151520, ruthenium iv-ammonium chloride, ammonium hexachloridoruthenate iv, ammonium hexachloridoruthenate 2-, diammonium hexachlororuthenate 2-
PubChem CID 46173598
ChEBI CHEBI:60134
SMIL [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hexachlororuthenate(IV)
Farve Rød til brun
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn λ4-ruthenium(4+) diammoniumhexachlorid
Formel vægt 349.87
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ru 28.4% min.
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk