Få mere at vide
Ammoniumhexachloruthenat(IV), 99,99%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914371 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11914371 1 g Glasflaske 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11914371 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436930010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 18746-63-9 | Cl6H8N2Ru | 349.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hexachlororuthenate(IV)
CAS 18746-63-9
Farve Sort til Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.99%
Molekylær formel Cl6H8N2Ru
Lineær formel (NH4)2RuCl6
MDL nummer MFCD00015962
Synonym ammonium hexachlororuthenate iv, diammonium hexachlororuthenate, ammonium chlororuthenate, ammonium hexachlororuthenate, epitope id:151520, ruthenium iv-ammonium chloride, ammonium hexachloridoruthenate iv, ammonium hexachloridoruthenate 2-, diammonium hexachlororuthenate 2-
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
InChI nøgle DHTSBQSPUBOKKI-UHFFFAOYSA-J
SMIL [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+4]
IUPAC navn diazanium;hexachloruthenium(2-)
Molekylvægt (g/mol) 349.85
PubChem CID 46173598
ChEBI CHEBI:60134
Formel vægt 349.85
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hexachlororuthenate(IV)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.