Få mere at vide
Ammoniumhexachlororhodat(III)-hydrat, Premion™, 99,995% (metalbasis)
Beskrivelse
Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese til fremstilling af lægemidler og landbrugskemikalier. Det kan bruges som en forløber til funktionalisering af multi-walled carbon nanorør (MWCNT) med metalliske nanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium hexachlororhodate(III) hydrate |
| Smeltepunkt | (nedbrydning) |
| Farve | Rød |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| IUPAC navn | triazanium;hexachlorrhodium(3-) |
| Formel vægt | 369,74 (Vandfri) |
| Vis mere |