Få mere at vide
Ammoniumhexachlororhodat(III)-hydrat, Premion™, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11331858
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331858 1 g 1g
11311858 0.25 g 0.25g
11321858 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011812.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 15336-18-2 | Cl6H12N3Rh | 369,72 g/mol
Ammoniumhexachlorrhodate(III)-hydrat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15336-18-2
Molekylær formel Cl6H12N3Rh
Molekylvægt (g/mol) 369.72
MDL nummer MFCD00003394
InChI nøgle QNMMDVLCBKRUJU-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonium hexachlororhodate iii, triammonium hexachlororhodate, triammonium hexachlororhodate 3-, epitope id:151523, rhodium iii-ammonium chloride, ammonium hexachloridorhodate 3-, ammonium hexachloridorhodate iii, ammonium hexachlororhodate iii , reagent grade
PubChem CID 16211509
ChEBI CHEBI:60128
IUPAC navn triazanium;hexachlorrhodium(3-)
SMIL [NH4+].[NH4+].[NH4+].Cl[Rh+7](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hexachlororhodate(III) hydrate
Smeltepunkt (nedbrydning)
Farve Rød
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 369,74 (Vandfri)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion