Få mere at vide
Ammonium hexachloroplatinate(IV), Pt 43.4% min
Artikelnummer. 11367607
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367607 1 g 1g
11377607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11367607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012882.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Galvanisering af platin, fremstilling af platinsvamp
Galvanisering af platin, fremstilling af platinsvampAmmoniumhexachlorplatinat(IV) bruges til galvanisering af platin og til fremstilling af svampet platin. Det reagerer med kobber(II)acetat og hydrogensulfid for at fremstille Cu 2 Pt II Pt 3IV S 8 , som finder anvendelse i diamagnetiske materialer og halvledere. Det bruges også til platinbelægning. Desuden fungerer det som et analytisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16919-58-7
Molekylær formel Cl6H8N2Pt
Molekylvægt (g/mol) 443.86
MDL nummer MFCD00010886
InChI nøgle PCCGQTHFYHJATL-UHFFFAOYSA-J
Synonym ammonium hexachloroplatinate iv, ammonium chloroplatinate, ammonium hexachloroplatinate, ammonium platinic chloride, ammonium platinum chloride, diammonium hexachloroplatinate 2-, diammonium platinum hexachloride, ammoniumhexachloroplatinate, epitope id:151516, platinum iv-ammonium chloride
PubChem CID 16211460
ChEBI CHEBI:59604
IUPAC navn diazanium;hexachlorplatin(2-)
SMIL [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hexachloroplatinate(IV)
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
FN nummer UN3288
Merck Index 14,548
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water; Insoluble in alcohol,ether and concentrated hydrochloric acid.
Formel vægt 443.89
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 43.4% min.
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.06 g/mL