Få mere at vide
Ammoniumhexachloropalladat(IV), 99,9% (metalbasis), Pd 29%
Beskrivelse
Ammoniumhexachloropalladat(IV) bruges som analytisk reagens og som katalysator i den kemiske syntese. Det bruges også som råmateriale og mellemprodukter inden for organisk syntese og farmaceutisk område. Yderligere bruges det i emissionsspektrografisk analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium hexachloropalladate(IV) |
| Farve | Rød til Orange |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 2.42 g/mL |
| FN nummer | UN3077 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Vis mere |