Få mere at vide
Ammoniumhexachloroosmat(IV), Premion™, 99,99% (metalbasis), Os 42,8% min
Artikelnummer. 11346957
Skift visning
Mængde:
0.5 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11346957 1 g 1g
11326957 0.5 g 0.5g
11336957 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11346957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010823.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12125-08-5 | Cl6H8N2Os | 439,00 g/mol
Ammonium hexachloroosmate(IV) er velegnet til glas, optik og keramik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-08-5
Molekylær formel Cl6H8N2Os
Molekylvægt (g/mol) 439.00
MDL nummer MFCD00010883
InChI nøgle JRHMYOOMZKAPKT-UHFFFAOYSA-J
Synonym ammonium hexachloroosmate iv, nh4 2oscl6, osmium iv-ammonium chloride, diazanium;hexachloroosmium 2-, diammonium hexachloroosmiumdiuide, ammonium hexachloroosmiate iv , premion
PubChem CID 11729867
SMIL [NH4+].[NH4+].Cl[Os+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hexachloroosmate(IV)
Smeltepunkt 170 °C (sublimering)
Farve Brun til sort
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 2.9 g/mL
Lineær formel (NH4)2OsCl6
Merck Index 14,536
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn diazanium;hexakloroosmium(2-)
Formel vægt 438.99
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Os 42.8% min.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hexachloroosmiate(IV)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hexachloroosmiate(IV)