Få mere at vide
Ammonium hexachloroosmate(IV), 99.9% (metals basis), Os 42.5% min
Artikelnummer. 11330118
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330118 1 g 1g
11320118 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042874.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12125-08-5 | Cl6H8N2Os | 439.00 g/mol
Ammoniumhexakloroosmat(IV) fungerer som et farmaceutisk, organisk og kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-08-5
Molekylær formel Cl6H8N2Os
Molekylvægt (g/mol) 439.00
MDL nummer MFCD00010883
InChI nøgle JRHMYOOMZKAPKT-UHFFFAOYSA-J
Synonym ammonium hexachloroosmate iv, nh4 2oscl6, osmium iv-ammonium chloride, diazanium;hexachloroosmium 2-, diammonium hexachloroosmiumdiuide, ammonium hexachloroosmiate iv , premion
PubChem CID 11729867
IUPAC navn diazanium;hexakloroosmium(2-)
SMIL [NH4+].[NH4+].Cl[Os+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hexachloroosmate(IV)
Smeltepunkt 170° (sublimation)
Farve Brun til sort
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.9% (Os 42.5% min.) (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 438.99
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.9