Få mere at vide
Ammonium hexachloroiridate(IV), Premion™, 99.994% (metals basis), Ir 41% min
Artikelnummer. 11320989
Skift visning
Mængde:
0.1 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11320989 5 g 5g
11300989 0.1 g 0.1g
11310989 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11320989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010712.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16940-92-4 | Cl6H8IrN2 | 440.99 g/mol
Det er et nøglemellemprodukt i isoleringen af iridium fra malme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16940-92-4
Molekylær formel Cl6H8IrN2
Molekylvægt (g/mol) 440.99
MDL nummer MFCD00010881
InChI nøgle QOPXOJZBUJGPAG-UHFFFAOYSA-J
Synonym ammonium hexachloroiridate iv, ammonium chloroiridate, diammonium hexachloroiridate, diammonium hexachloroiridate 2-, ammonium hexachloroiridate, epitope id:151519, iridium iv-ammonium chloride, iridium iii-ammonium chloride, ammonium hexachloridoiridate iv, diazanium;hexachloroiridium 2-
PubChem CID 16211476
ChEBI CHEBI:60132
SMIL [NH4+].[NH4+].Cl[Ir+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hexachloroiridate(IV)
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Sort-rød
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn ammoniumhexachloriridat
Formel vægt 441.02
Procent renhed 99.994%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ir 41% min.
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.86 g/mL