Få mere at vide
Ammoniumhexachloriridat(IV), 99% (metalbasis), Ir 43% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311699
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311699 1 g 1g
11301699 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012326.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16940-92-4 | Cl6H8IrN2 | 440.99 g/mol
Iridiumkomplekser dannes ud fra ammoniumhexachloriridat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16940-92-4
Molekylær formel Cl6H8IrN2
Molekylvægt (g/mol) 440.99
MDL nummer MFCD00010881
InChI nøgle QOPXOJZBUJGPAG-UHFFFAOYSA-J
Synonym ammonium hexachloroiridate iv, ammonium chloroiridate, diammonium hexachloroiridate, diammonium hexachloroiridate 2-, ammonium hexachloroiridate, epitope id:151519, iridium iv-ammonium chloride, iridium iii-ammonium chloride, ammonium hexachloridoiridate iv, diazanium;hexachloroiridium 2-
PubChem CID 16211476
ChEBI CHEBI:60132
SMIL [NH4+].[NH4+].Cl[Ir+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hexachloroiridate(IV)
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Sort-rød
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in hydrochloric acid,lightly soluble in water,insoluble in alcohol
IUPAC navn diazanium;hexachloriridium(2-)
Formel vægt 441.02
Procent renhed 99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ir 43% min.
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.86 g/mL