Få mere at vide
Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate, Premion™, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11330989
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330989 1 g 1g
11340989 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010713.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15752-05-3 | Cl6H12IrN3 | 459.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15752-05-3
Molekylær formel Cl6H12IrN3
Molekylvægt (g/mol) 459.03
MDL nummer MFCD00003393
InChI nøgle AIDFGYMTQWWVES-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn iridium(3+)triammoniumhexachlorid
SMIL [NH4+].[NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate
Farve Grøn
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Formel vægt 459.06 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic