Få mere at vide
Ammonium hexabromoosmate(IV), 99.9% (metals basis), Os 26.5 % min
Artikelnummer. 11397487
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397487 1 g 1g
11387487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012648.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24598-62-7 | Br6H8N2Os | 705.73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24598-62-7
Molekylær formel Br6H8N2Os
Molekylvægt (g/mol) 705.73
MDL nummer MFCD00049389
InChI nøgle ZPHFWWAVHILXPL-UHFFFAOYSA-J
Synonym diammonium hexabromoosmiumdiuide, osmate 2-,hexabromo-,ammonium 1:2 , oc-6-11
PubChem CID 11136267
IUPAC navn diazanium;hexabromoosmium(2-)
SMIL [NH4+].[NH4+].[Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Br-].[Os+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hexabromoosmate(IV)
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Formel vægt 705.73
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Os 26.5 % min.
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic