Få mere at vide
Ammonium glycyrrhizinate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471969
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16471969 1 g
1 options
Artikelnummer. 16471969 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY76225
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Ammonium glycyrrhizinate (Monoammonium glycyrrhizinate) has various pharmacological actions such as anti-inflammatory, antiallergic, antigastriculcer, and antihepatitis activities.
Ammonium glycyrrhizinate (Monoammonium glycyrrhizinate) has various pharmacological actions such as anti-inflammatory, antiallergic, antigastriculcer, and antihepatitis activities.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium glycyrrhizinate
Fysisk form Solid
CAS 53956-04-0
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C42H65NO16
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Monoammonium glycyrrhizinateGlycyrrhizic acid ammonium saltAmmonium glycyrrhizate
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (119.05 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1[C@]([C@](CC2)(C)[C@@]3(C)C([C@]([C@@]4(C)CC3)([H])C[C@@](CC4)(C)C(O)=O)=C1)([H])[C@](CC5)(C)[C@]2([H])C([C@H]5O[C@@H](O[C@H](C(O)=O)[C@H]6O)[C@H](O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]7O)O[C@@H]7C(O)=O)[C@H]6O)(C)C.N
Molekylvægt (g/mol) 839.96
Formel vægt 839.96
Procent renhed 95.0%