Få mere at vide
Ammonium Formate, TRC
Artikelnummer. 30005075
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005075 50 g
30004125 100 g
30003578 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005075 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63400550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-69-2
Molekylær formel CH2O2 . NH3
Molekylvægt (g/mol) 63.06
Synonym Formic Acid Ammonium
IUPAC navn azanium; Formate
SMIL N.OC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Formate
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3