Få mere at vide
Ammonium Formate, Reagent grade, 97%, Honeywell Burdick & Jackson™
Shop alle Solstice Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Formate |
| Smeltepunkt | 116°C |
| Farve | White |
| pH | 6.0 to 7.0 (at 20°C) |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | HCO2NH4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3625095 |
| Formel vægt | 63.06g/mol |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |