Få mere at vide
Ammonium Formate, purum p.a., Honeywell™
Artikelnummer. 15650900 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15650900 500 g 500g
15630900 100 g 100g
15640900 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15650900 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 09739500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Purum p.a.,≥97.0% (T)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-69-2
Molekylær formel CH5NO2
Molekylvægt (g/mol) 63.056
MDL nummer MFCD00013103
InChI nøgle VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC navn azanium;formate
SMIL C(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Formate
Mængde 500 g
Lineær formel HCO2NH4
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3625095
Formel vægt 63.06g/mol
Procent renhed ≥97% (T)
Grad purum p.a.
Tæthed 1.26g/mL at 25°C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium formate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium formate