Få mere at vide
Ammoniumformat, LC-MS Ultra, Solstice
Artikelnummer. 15681400
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15681400 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15681400 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 1426625G
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra; eluentadditiv til UHPLC-MS
  • Til de mest krævende LC-MS og UHPLC applikationer
  • Testet for UHPLC-MS egnethed
  • Højeste opløsningsmiddelrenhed for lave detektionsgrænser
  • Ekstremt lav MS baseline støj
  • Eksemplarisk parti-til-parti-reproducerbarhed
  • Lave niveauer af spormetaller
  • Pakket i klare borosilikatglasflasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Formate
CAS 540-69-2
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 25 g
Molekylær formel CH5NO2
Lineær formel HCO2NH4
MDL nummer MFCD00013103
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3625095
Synonym ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
InChI nøgle VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=O)[O-].[NH4+]
IUPAC navn azanium;formiat
Molekylvægt (g/mol) 63.056
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Formel vægt 63,06 g/mol
Grad LC-MS Ultra
Tæthed 1,26 g/ml ved 25 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium formate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.