Få mere at vide
Ammoniumformat, for LC-MS, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium formate |
| CAS | 540-69-2 |
| Fysisk form | Crystalline |
| Mængde | 50 g |
| Molekylær formel | CH5NO2 |
| Lineær formel | HCO2NH4 |
| MDL nummer | MFCD00013103 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3625095 |
| Synonym | ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonium formate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium formate