Få mere at vide
Ammonium Formate, for HPLC, Solstice
Artikelnummer. 15671580
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15671580 250 g 250g
15681580 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15671580 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 17843250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3870.00 DKK
    3097.78 DKK / 250g
    Spare 772.22 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
til HPLC,≥ 99,0 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-69-2
Molekylær formel CH5NO2
Molekylvægt (g/mol) 63.056
MDL nummer MFCD00013103
InChI nøgle VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC navn azanium;formiat
SMIL C(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Formate
Fysisk form Crystalline
Mængde 250 g
Lineær formel HCO2NH4
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3625095
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 0,1 g/ml ved 25 °C
Formel vægt 63,06 g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad HPLC
Tæthed 1,26 g/ml ved 25 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium formate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.