Få mere at vide
Ammonium formate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10131850 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10131850 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10131850 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/5040/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 115°C
CAS 540-69-2
Farve White
pH 6.0 to 7.0
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel CH5NO2
MDL nummer 13103
InChI nøgle VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.OC=O
IUPAC navn formic acid amine
Molekylvægt (g/mol) 63.06
Formel vægt 63.06g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium formate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.