Få mere at vide
Ammoniumformat, 98+%
Description
Ammoniumformiat er meget udbredt i forskellige organiske reaktioner som Leuckart-reaktion, der involverer reduktiv aminering af aldehyder og ketoner. Den fungerer som en buffer i højtydende væskekromatografi (HPLC) og væskekromatografi-massespektrometri (LC/MS). Det finder anvendelse i palladium på kulstof (Pd/C) reduktion af funktionelle grupper. For eksempel reduktion af alkener til alkaner og formaldehyd til methanol. Det bruges også til at fremstille myresyre insitu samt bruges til at opbevare myresyre ved at fremstille det som et ammoniumsalt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium formate |
| Smeltepunkt | ∼116 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 250 g |
| Lineær formel | HCO2NH4 |
| Beilstein | 3625095 |
| Merck Index | 14,523 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, flydende ammoniak og alkohol. |
| Formel vægt | 63.06 |
| Show More |
Safety and Handling
- Ammonium formate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium formate