Få mere at vide
Ammonium formate, 97%
Artikelnummer. 11914891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Artikelnummer. 11914891
Brand: Thermo Scientific Acros 168610051
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 540-69-2 | CH5NO2 | 63.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-69-2
Molekylær formel CH5NO2
Molekylvægt (g/mol) 63.06
InChI nøgle VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC navn azanium;formiat
SMIL C(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium formate
Smeltepunkt 115.0°C to 120.0°C
Farve Hvid
pH 6 to 7 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel HCO2NH4
Beilstein 02,8
Fieser 01,38; 13,230; 15,13
Merck Index 15,52
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 63.06
Procent renhed 97%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plast tromle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium formate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.