Få mere at vide
Ammonium formate, 97%
Artikelnummer. 11463464
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463464 5000 g 5000g
11453464 250 g 250g
11443464 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463464 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10699.0I
Request Bulk or Custom Format
CAS: 540-69-2 | CH5NO2 | 63.056 g/mol
Ammoniumformiat er meget udbredt i forskellige organiske reaktioner som Leuckart-reaktion, der involverer reduktiv aminering af aldehyder og ketoner. Den fungerer som en buffer i højtydende væskekromatografi (HPLC) og væskekromatografi-massespektrometri (LC/MS). Det finder anvendelse i palladium på kulstof (Pd/C) reduktion af funktionelle grupper. For eksempel reduktion af alkener til alkaner og formaldehyd til methanol. Det bruges også til at fremstille myresyre insitu samt bruges til at opbevare myresyre ved at fremstille det som et ammoniumsalt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ammoniumformiat er meget udbredt i forskellige organiske reaktioner som Leuckart-reaktion, der involverer reduktiv aminering af aldehyder og ketoner. Den fungerer som en buffer i højtydende væskekromatografi (HPLC) og væskekromatografi-massespektrometri (LC/MS). Det finder anvendelse i palladium på kulstof (Pd/C) reduktion af funktionelle grupper. For eksempel reduktion af alkener til alkaner og formaldehyd til methanol. Det bruges også til at fremstille myresyre insitu samt bruges til at opbevare myresyre ved at fremstille det som et ammoniumsalt.
Opløselighed Opløseligt i
vand, flydende ammoniak og alkohol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-69-2
Molekylær formel CH5NO2
Molekylvægt (g/mol) 63.056
MDL nummer MFCD00013103
InChI nøgle VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC navn azanium;formiat
SMIL C(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium formate
Navn note Water <3%
Smeltepunkt ∼116°C
Tæthed 1.28
Lugt Ammonia-like
Lineær formel HCO2NH4
Mængde 5000 g
Beilstein 3625095
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,523
Opløselighedsinformation Soluble in water,liquid ammonia and alcohol.
Formel vægt 63.06
Procent renhed 97%