Få mere at vide
Ammonium formate, 97%
Artikelnummer. 11443464
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443464 1000 g 1000g
11453464 250 g 250g
11463464 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443464 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10699.0B
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 540-69-2 | CH5NO2 | 63.056 g/mol
Ammoniumformiat er meget udbredt i forskellige organiske reaktioner som Leuckart-reaktion, der involverer reduktiv aminering af aldehyder og ketoner. Den fungerer som en buffer i højtydende væskekromatografi (HPLC) og væskekromatografi-massespektrometri (LC/MS). Det finder anvendelse i palladium på kulstof (Pd/C) reduktion af funktionelle grupper. For eksempel reduktion af alkener til alkaner og formaldehyd til methanol. Det bruges også til at fremstille myresyre insitu samt bruges til at opbevare myresyre ved at fremstille det som et ammoniumsalt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ammoniumformiat er meget udbredt i forskellige organiske reaktioner som Leuckart-reaktion, der involverer reduktiv aminering af aldehyder og ketoner. Den fungerer som en buffer i højtydende væskekromatografi (HPLC) og væskekromatografi-massespektrometri (LC/MS). Det finder anvendelse i palladium på kulstof (Pd/C) reduktion af funktionelle grupper. For eksempel reduktion af alkener til alkaner og formaldehyd til methanol. Det bruges også til at fremstille myresyre insitu samt bruges til at opbevare myresyre ved at fremstille det som et ammoniumsalt.
Opløselighed Opløseligt i
vand, flydende ammoniak og alkohol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-69-2
Molekylær formel CH5NO2
Molekylvægt (g/mol) 63.056
MDL nummer MFCD00013103
InChI nøgle VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC navn azanium;formiat
SMIL C(=O)[O-].[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium formate
Navn note Water <3%
Smeltepunkt ∼116°C
Tæthed 1.28
Lugt Ammonia-like
Lineær formel HCO2NH4
Mængde 1000 g
Beilstein 3625095
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,523
Opløselighedsinformation Soluble in water,liquid ammonia and alcohol.
Formel vægt 63.06
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium formate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium formate