Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium formate |
| Smeltepunkt | 115,0 °C til 120,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 6 til 7 (5% sol ved 20 °C) |
| Fysisk form | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Lineær formel | HCO2NH4 |
| Beilstein | 02,8 |
| Fieser | 01,38; 13,230; 15,13 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium formate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .