Få mere at vide
Ammonium Formate in Methanol, 10mM, with 0.05% Formic Acid, LC-MS
Artikelnummer. 15203075 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Borosilicate Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15203075 1 L Borosilicate Glass Bottle 1 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15203075 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. MB1221
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Mobile phase blend suitable for analysis such as vitamin D and drugs of abuse testing, and packaged in a borosilicate glass bottle that can be used directly on the LC-MS instrument. | CAS: 540-69-2 | CH4O | 32.04 g/mol
Ammonium Formate in Methanol, 10mM, with 0.05% Formic Acid, 0.57 to 0.69g/L (Ammonium Formate, w/v), CAS Number-540-69-2, 67-56-1, 64-18-6
  • Suitable for use in LC/MS and UHPLC applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Mobile phase blend suitable for vitamin D and drugs of abuse testing  
  • Packaged in borosilicate glass bottles to prevent metal adduct formation, which can be used directly on the instrument
  • Ammonium formate- a commonly used HPLC buffer that is compatible with LC/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 64.7°C
Kemisk navn eller materiale Ammonium Formate in Methanol, 10mM, with 0.05% Formic Acid
Navn note Mobile-phase solvent blend
CAS 540-69-2, 67-56-1, 64-18-6
pH 3.5 (25°C)
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Molekylær formel CH4O
MDL nummer MFCD00004595
Synonym ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
InChI nøgle OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CO
IUPAC navn methanol
Molekylvægt (g/mol) 32.04
Grad UHPLC-MS
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 10mM Ammonium Formate
Emballage Borosilicate Glass Bottle
Damptryk 128 at 20°C
Tæthed 0.791 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10mM Ammonium Formate in Methanol + 0.05% Formic Acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol