Få mere at vide
Ammoniumfluorid opløsning, Honeywell™
Artikelnummer. 16606173
Skift visning
Mængde:
5 l
Artikelnummer. Mængde
16606173 5 l
1 options
Artikelnummer. 16606173 Leverandør Fluka Leverandørnr. 40208H5L
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Halvlederkvalitet (Honeywell 17767)
  • Vi er din leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
    Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
    Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 12125-01-8, 7732-18-5
Kogepunkt > 100°C (1.013 hPa)
CAS min % ≥30.00%, ≥50.00%
CAS Max % <50.00%, <70.00%
Renhedsgrad noter Semiconductor grade reagent
MDL nummer MFCD00011423
Molekylvægt (g/mol) 37.04
Emballage Plast dåse
Mængde 5 l
Fysisk form Væske