Få mere at vide
Ammoniumfluorid, Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 98 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15682970 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
50kg
Pakke med 6
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15682970
Brand: Honeywell-Fluka 3010150KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 98 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-01-8
Molekylær formel FH4N
Molekylvægt (g/mol) 37.04
MDL nummer MFCD00011423
InChI nøgle LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn aminhydrofluorid
SMIL N.F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium fluoride
Navn note Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥98%
CAS Max % 100.0000%
Mængde 50 kg
Lineær formel (CH3OCH2CH2)2O
FN nummer UN2505
Formel vægt 37.0
Procent renhed >98%
Grad ACS-reagens
Emballage Fiberboard Box
Rester efter tænding ≤0.005% (as SO4)
Tæthed 1.01 g/cm3