Få mere at vide
Ammoniumfluorid, Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 98 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15672970
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
50kg
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15672970 1 kg 1kg
15662970 100 g 100g
15692970 6 x 1 kg Pakke med 6
15682970 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15672970 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 301011KG
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 98 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-01-8
Molekylær formel FH4N
Molekylvægt (g/mol) 37.04
MDL nummer MFCD00011423
InChI nøgle LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn aminhydrofluorid
SMIL N.F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Fluoride
Mængde 1 kg
Lineær formel NH4F
FN nummer 2505
Formel vægt 37.04g/mol
Procent renhed ≥98%
Grad ACS/puriss. pa
Emballage Plastflaske
Rester efter tænding ≤0.005% (as SO4)