Få mere at vide
Ammoniumfluorid - flussyreblanding, Honeywell™
Artikelnummer. 15713958
Skift visning
Mængde:
2,5 l
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15713958 2,5 l 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 15713958 Leverandør Fluka Leverandørnr. 40207H2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00 DKK
    775.02 DKK / 2.5 L
    Spare 64.98 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Semiconductor Grade, AF 875-125, ætsningsblanding (Honeywell 17621)
  • Vi er din leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
    Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
    Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 1341-49-7, 12125-01-8, 7732-18-5
Kogepunkt 100 °C
CAS min % ≥10.00%, ≥20.00%, ≥50.00%
CAS Max % <20.00%, <30.00%, <70.00%
Renhedsgrad noter Semiconductor grade reagent
Emballage Plastflaske
Mængde 2,5 l
Fysisk form Flydende, klar
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium fluoride - hydrofluoric acid mixture
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium fluoride, ammonium bifluoride