Få mere at vide
Ammonium Fluoride, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15662020 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
6 x 500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15662020 6 x 500 g Pakke med 6
15642020 100 g 100g
15652020 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15662020 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2160116X500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ACS Reagent,≥98.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-01-8
Molekylær formel FH4N
Molekylvægt (g/mol) 37.04
MDL nummer MFCD00011423
InChI nøgle LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn amine hydrofluoride
SMIL N.F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Fluoride
Mængde 6 x 500 g
Lineær formel NH4F
FN nummer 2505
Formel vægt 37.04g/mol
Procent renhed ≥98%
Grad ACS Reagent
Emballage Plastic Bottle
Rester efter tænding ≤0.01%