Få mere at vide
Ammonium fluoride, ACS, 98.0% min
Artikelnummer. 11377297
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377297 250 g 250g
11397297 25 g 25g
11387297 1 kg 1kg
11367297 5 x 1 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011568.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12125-01-8 | FH4N | 37.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-01-8
Molekylær formel FH4N
Molekylvægt (g/mol) 37.04
MDL nummer MFCD00011423
InChI nøgle LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn aminhydrofluorid
SMIL N.F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium fluoride
Navn note For analysis ACS
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98% min.
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formel vægt 37.04
Grad ACS
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline
Tæthed 1.01 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium fluoride, ACS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium fluoride