Få mere at vide
Ammonium fluoride, ACS, 98.0% min
Artikelnummer. 11367297
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
5kg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11367297
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011568.D9
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12125-01-8 | FH4N | 37.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12125-01-8
Molekylær formel FH4N
Molekylvægt (g/mol) 37.04
MDL nummer MFCD00011423
InChI nøgle LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn aminhydrofluorid
SMIL N.F
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ammonium fluoride
Navn note For analysis ACS
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 x 1 kg
Analyseprocentområde 98% min.
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formel vægt 37.04
Grad ACS
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline
Tæthed 1.01