Få mere at vide
Ammonium fluoride, 98+%, extra pure
Artikelnummer. 10194020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10194020 500 g Plastflaske -
10133980 100 g Plastflaske 100g
10296873 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10194020 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201845000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12125-01-8 | FH4N | 37.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-01-8
Molekylær formel FH4N
Molekylvægt (g/mol) 37.04
MDL nummer MFCD00011423
InChI nøgle LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn aminhydrofluorid
SMIL N.F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium fluoride
Navn note p.a.
Farve Farveløs eller hvid
Fysisk form Vedhæftende krystaller og/eller klumper
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98+%
Lineær formel NH4F
Merck Index 15, 519
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formel vægt 37.04
Procent renhed ≥98%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Rester efter tænding 0.01 % max. (SO4)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium fluoride