Få mere at vide
Ammonium fluoride, 98+%, for analysis
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium fluoride |
| Farve | Farveløs til gul eller hvid til gul |
| Fysisk form | Flydende eller fast |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Lineær formel | NH4F |
| Merck Index | 15, 519 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
| Formel vægt | 37.04 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonium fluoride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ammonium fluoride