Få mere at vide
Ammonium fluoride, 98+%, ACS reagent
Artikelnummer. 10546792 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10546792 5 g Plastflaske 5g
10742022 500 g Plastflaske 500g
10095573 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10546792 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423290050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12125-01-8 | FH4N | 37.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-01-8
Molekylær formel FH4N
Molekylvægt (g/mol) 37.04
MDL nummer MFCD00011423
InChI nøgle LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn aminhydrofluorid
SMIL N.F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium fluoride
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98+%
Lineær formel NH4F
Merck Index 15, 519
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formel vægt 37.04
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Rester efter tænding 0.01% max