Få mere at vide
Ammoniumfluorid,≥ 98,0 % (F), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15695740
Skift visning
Mængde:
50 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15695740 50 g Poly flaske 50g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15695740 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 5248150G
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Eluentadditiv til LC-MS
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Ammonium fluoride
Navn note Eluent additive for LC-MS
CAS 12125-01-8
Farve Farveløs
pH ∼6 (at 20°C)
Fysisk form Fast stof
Mængde 50 g
Molekylær formel FH4N
Lineær formel NH4F
MDL nummer MFCD00011423
FN nummer UN2505
InChI nøgle LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.F
IUPAC navn aminhydrofluorid
Molekylvægt (g/mol) 37.04
Formel vægt 37.04g/mol
Procent renhed ≥98.0% (F)
Lugt Odorless
Emballage Poly flaske
Tæthed ∽ 1.01g/cu.cm at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium fluoride
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sicherheitshinweis
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium fluoride
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.