Få mere at vide
Ammonium fluoride, 96%
Artikelnummer. 11487737
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487737 2500 g 2500g
11467737 100 g 100g
11477737 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11487737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16279.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12125-01-8 | FH4N | 37.04 g/mol
Ammoniumfluorid bruges til ætsning af glas, konservering af fødevarer, til trykning af tekstiler og som mølbeskyttelsesmiddel. Det bruges i kemisk analyse og i brygning. Det bruges i syntesen af NaHoF 4 og NaEuF 4 , som er vigtige i faststoflasere samt fotoluminescens. Fluoridionen bruges som base og nukleofil i organisk syntese. Ammoniumfluorid giver en sikker afbeskyttelsesstrategi for tert-butyldimethylsilyl (TBS ) gruppe under RNA-syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Ammoniumfluorid anvendes til ætsning af glas, konservering af fødevarer, til trykning af tekstiler og som mølbeskyttelsesmiddel. Det bruges i kemisk analyse og i brygning. Det bruges i syntesen af NaHoF 4 og NaEuF 4 , som er vigtige i faststoflasere samt fotoluminescens. Fluoridionen bruges som base og nukleofil i organisk syntese. Ammoniumfluorid giver en sikker afbeskyttelsesstrategi for tert-butyldimethylsilyl (TBS ) gruppe under RNA-syntese.
Opløselighed
Frit opløseligt i vand. Lidt opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Hygroskopisk og ikke-antændelig. Ved opvarmning sublimerer det og nedbrydes til hydrogenfluorid og ammoniakgas, som kan rekombinere og danne ammoniumfluorid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-01-8
Molekylær formel FH4N
Molekylvægt (g/mol) 37.04
MDL nummer MFCD00011423
InChI nøgle LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn aminhydrofluorid
SMIL N.F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium fluoride
Mængde 2500 g
Lineær formel NH4F
FN nummer UN2505
Merck Index 14,522
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formel vægt 37.04
Procent renhed 96%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.01