Få mere at vide
Ammonium fluoride, 0.5M solution in methanol, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 65.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium fluoride |
| Smeltepunkt | -98.0°C |
| CAS | 12125-01-8, 67-56-1 |
| Farve | Colorless |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 100 mL |
| Molekylær formel | FH4N |
| Lineær formel | NH4F |
| MDL nummer | MFCD00011423 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonium fluoride, 0.5M solution in methanol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H370-Forårsager organskader.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .