Få mere at vide
Ammonium Fluoborate, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11446635 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11446635 100 g
1 options
Artikelnummer. 11446635 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520409005
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Fluoborate
CAS 13826-83-0
Mængde 100 g
Molekylær formel BF4H4N
Lineær formel NH4BF4
MDL nummer MFCD06245785
Synonym ammonium tetrafluoroborate, ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate, ammonium borofluoride, unii-c945z80o8x, ammonium tetrafluroborate, azanium tetrafluoroborate, arnmonium tetrafluoroborate, nh4bf4, ksc492c2p
InChI nøgle PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
SMIL [NH4+].F[B-](F)(F)F
IUPAC navn ammoniumtetrafluorboranid
Molekylvægt (g/mol) 104.84
PubChem CID 9964072
Formel vægt 104.84