Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Fluoborate |
| CAS | 13826-83-0 |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | BF4H4N |
| Lineær formel | NH4BF4 |
| MDL nummer | MFCD06245785 |
| Synonym | ammonium tetrafluoroborate, ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate, ammonium borofluoride, unii-c945z80o8x, ammonium tetrafluroborate, azanium tetrafluoroborate, arnmonium tetrafluoroborate, nh4bf4, ksc492c2p |
| InChI nøgle | PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O |
| SMIL | [NH4+].F[B-](F)(F)F |
| IUPAC navn | ammoniumtetrafluorboranid |
| Vis mere |