Få mere at vide
Ammoniumferridisulfat Dodecahydrat, TRC
Artikelnummer. 30336540
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30336540 100 g
1 options
Artikelnummer. 30336540 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA634113100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium iron(III) disulfate dodecahydrate
CAS 7783-83-7
Mængde 100 g
Molekylær formel Fe . H4 N . 12 H2 O . 2 O4 S
Synonym Sulfuric acid, ammonium iron(3+) salt (2:1:1), dodecahydrate (8CI,9CI), Ammonium ferric disulfate dodecahydrate, Ammonium ferric sulfate dodecahydrate, Ammonium iron disulfate dodecahydrate, Ammonium iron sulfate ((NH4)Fe(SO4)2) dodecahydrate, Ammonium ir
InChI formel InChI=1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
SMIL [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn azanium; jern(3+); disulfat; dodekahydrat
Molekylvægt (g/mol) 482.192
Formel vægt 482