Få mere at vide
Ammonium Dihydrogen Phosphate, Supelco™
Artikelnummer. 15814080
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
15814080 50 g
1 options
Artikelnummer. 15814080 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1014400050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
99.99 Suprapur™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Dihydrogen Phosphate
Smeltepunkt 190°C
CAS 7722-76-1
Mængde 50 g
Molekylær formel (NH4)H2PO4
MDL nummer MFCD00003396
Synonym Ammonium dihydrogen phosphate, Ammonium biphosphate, Ammonium phosphate monobasic, Primary ammonium phosphate, Monoammonium orthophosphate, Ammonium dihydrogen phosphate
Molekylvægt (g/mol) 115.03
Grad Research
Tæthed 1.80 g/cm3 at 20°C