Få mere at vide
Ammoniumdihydrogenphosphat, Puratronic™, 99,995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11310829
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11310829 25 g 25g
11300829 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11310829 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010633.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7722-76-1 | H6NO4P | 115,03 g/mol
Krystaller af denne forbindelse bruges i transducere som et alternativ til kvarts og Rochelle salt. Monoammoniumphosphat er en af komponenterne i landbrugsgødning. Det tilfører grundstofferne nitrogen og fosfor til jorden. Det er også en del af nogle tørre kemiske ildslukkere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7722-76-1
Molekylær formel H6NO4P
Molekylvægt (g/mol) 115.03
MDL nummer MFCD00003396
InChI nøgle LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
IUPAC navn azanium;dihydrogenphosphat
SMIL N.OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium dihydrogen phosphate
Smeltepunkt 190 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel NH4H2PO4
Merck Index 14,543
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og ethanol. Uopløselig i acetone
Formel vægt 115.03
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic
Lugt Lugtfri
Tæthed 1.803 g/mL