Få mere at vide
Ammoniumdihydrogenphosphat, ACS, 98,0% min
Artikelnummer. 11307347
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11307347 500 g 500g
11317347 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011598.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7722-76-1 | H6NO4P | 115,03 g/mol
Fremstilling af bagepulver med natriumhydrogencarbonat, i gæring. Ammoniumdihydrogenphosphat anvendes i vid udstrækning som gødning, der giver fosfor og nitrogen til planter. Den bruges som tør ildslukker. Det er et velkendt ikke-lineært optisk materiale til forskellige optoelektroniske applikationer. Det bruges også i et smaragdgrønt, ametyst- og akvamarin krystaldyrkningssæt til børn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7722-76-1
Molekylær formel H6NO4P
Molekylvægt (g/mol) 115.03
MDL nummer MFCD00003396
InChI nøgle LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
IUPAC navn phosphorsyreamin
SMIL N.OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium dihydrogen phosphate
Smeltepunkt 190 °C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98% min.
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol. Uopløselig i acetone
Formel vægt 115.03
Grad ACS
Lugt Lugtfri
Tæthed 1,803 g/cm3