Få mere at vide
Ammoniumdihydrogenphosphat, 99 %, til HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12635087 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12635087 250 g Plastflaske 250g
1 options
Artikelnummer. 12635087 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 447382500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2089.58 DKK
    1880.65 DKK / 250g
    Spare 208.93 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 7722-76-1 | H6NO4P | 115.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium dihydrogen phosphate
Smeltepunkt 190,0 °C
CAS 7722-76-1
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99%
Molekylær formel H6NO4P
Lineær formel NH4H2PO4
MDL nummer MFCD00003396
Merck Index 15,541
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
Opløselighedsinformation (10% i vand) Klar, farveløs
InChI nøgle LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.OP(O)(O)=O
IUPAC navn phosphorsyreamin
Molekylvægt (g/mol) 115.03
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
Formel vægt 115.03
Procent renhed 99%
Grad HPLC
Emballage Plastflaske