Få mere at vide
Ammoniumdihydrogenphosphat, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 15199213 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15199213 10 kg Plast tromle 10kg
10742051 250 g Plastflaske 250g
10082910 1 kg Plastflaske 1kg
10063953 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15199213 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201830100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4590.00 DKK
    4455.29 DKK / 10kg
    Spare 134.71 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 7722-76-1 | H6NO4P | 115,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7722-76-1
Molekylær formel H6NO4P
Molekylvægt (g/mol) 115.03
MDL nummer MFCD00003396
InChI nøgle LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
IUPAC navn phosphorsyreamin
SMIL N.OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Dihydrogen Phosphate
Smeltepunkt 190,0 °C
Farve Hvid
pH 4 til 4,5 (5% sol ved 20 °C)
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Mængde 10 kg
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel NH4H2PO4
Merck Index 15,541
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 368 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol, praktisk talt uopløselig i acetone
Formel vægt 115.03
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plast tromle
Tæthed 1.8g/mL